Learn More
Diethanolamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11465383
Zum Warenkorb hinzufügen
Diethanolamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11465383
500 g
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
2500 g
Artikelnummer. 11465383
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13389.36
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Diethanolamine is used in the preparation of morpholine and diethanolamides, which is an active ingredient in cosmetics and shampoos. It acts as a surfactant and a corrosion inhibitor. It is utilized to remove hydrogen sulfide and carbon dioxide from natural gas. Further, it is an intermediate used in the rubber chemicals, as a humectant and a softening agent, and as an emulsifier and dispersing agent in agricultural chemicals. In addition to this, it is used in cutting oils, cleaners, soaps, polishers, and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diethanolamin wird bei der Herstellung von Morpholin und Diethanolamiden, Wirkstoffen in Kosmetika und Shampoos, verwendet. Es dient als Tensid und Korrosionshemmer. Es wird verwendet, um Wasserstoffsulfid und Kohlendioxid aus Erdgas zu entfernen. Außerdem ist es ein Zwischenprodukt, das in Gummichemikalien als Feuchthalte- und Enthärtungsmittel sowie als Emulgator und Dispergator in landwirtschaftlichen Chemikalien verwendet wird. Darüber hinaus wird es in Schneidölen, Reinigungsmitteln, Seifen, Poliermitteln und Pharmazeutika verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch und luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, Kupfer, Zink, Kohlendioxid und Eisen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-42-2
Summenformel C4H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 105.14
MDL-Nummer MFCD00002843
InChI-Schlüssel ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethanolamine, 2,2'-iminodiethanol, diolamine, iminodiethanol, bis 2-hydroxyethyl amine, diethylolamine, n,n-diethanolamine, diethanolamin, 2,2'-dihydroxydiethylamine, ethanol, 2,2'-iminobisMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 8113
ChEBI CHEBI:28123
IUPAC-Name 2-(2-hydroxyethylamino)ethanol
SMILES OCCNCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethanolamine
Schmelzpunkt 27°C to 30°C
Dichte 1.097
Siedepunkt 268°C to 270°C
Flammpunkt 176°C (349°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Brechungsindex 1.477
Menge 500 g
Beilstein 605315
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,3107
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 105.14
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ08L030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/04/2025 Catalog NumberA13389.30,A13389.PG,A13389.0E,A13389.36
Chargennummer62500095 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2025 Catalog NumberA13389.30,A13389.0E,A13389.36
Chargennummer10252020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/08/2024 Catalog NumberA13389.30,A13389.0E,A13389.36
Chargennummer10220059 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/10/2023 Catalog NumberA13389.30,A13389.0E,A13389.36
Chargennummer10227605 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/10/2023 Catalog NumberA13389.30,A13389.0E,A13389.36
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2'-Iminobis-ethanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
  • P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. zuführen.
Name des Produkts
Diethanolamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >