Learn More
Dichlorisocyanursäure Natriumsalz, 97 % (Trockengewicht), Wasser < 3 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11314519
Zum Warenkorb hinzufügen
Dichlorisocyanursäure Natriumsalz, 97 % (Trockengewicht), Wasser < 3 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314519
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11314519
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23504.14
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Sodium dichloroisocyanurate can be used as a reagent for N-monochlorination and dehydrochlorination of amino esters. It is also a reagent for chlorination to detect ammonium via formation of colored zebra-bands in a detecting tube.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumdichlorisocyanurat kann als Reagenz für die N-Monochlorierung und die Dehydrochlorierung von Amino-Estern, Synthese von antimikrobiellen Polyurethan-Additiven zur Kontrolle von Biofilm verwendet werden. Wird als Notfalldesinfektionsmittel im Trinkwasser und häufig als Reinigungsmittel verwendet. Ist auch ein Reagenz für die Chlorung zur Detektion von Ammonium durch Bildung farbiger Zebrastreifen in einem Nachweisröhrchen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl und trocken und unter gut versiegelten Bedingungen lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2893-78-9
Summenformel C3HCl2N3NaO3
Molekulargewicht (g/mol) 220.949
MDL-Nummer MFCD00006036
InChI-Schlüssel UNWRHVZXVVTASG-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium dichlorocyanuric acid, 1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, 1,3-dichloro-, sodium salt
PubChem CID 86657659
IUPAC-Name 1,3-Dichlor-1,3,5-Triazinan-2,4,6-Trion;Natrium
SMILES C1(=O)NC(=O)N(C(=O)N1Cl)Cl.[Na]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichloroisocyanuric acid sodium salt
Schmelzpunkt ∼250°C (decomposition)
Geruch Chlorine-like
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockengew.), Wasser < 3 %
Menge 25 g
UN-Nummer UN2465
Beilstein 4056155
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 219.95
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX23K030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Catalog NumberB23504.14,B23504.36,B23504.22
ChargennummerQ29K052 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/05/2024 Catalog NumberB23504.14,B23504.36,B23504.22
ChargennummerN05K041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/02/2024 Catalog NumberB23504.14,B23504.36,B23504.22
ChargennummerA0457656 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/12/2023 Catalog NumberB23504.14,B23504.36,B23504.22
ChargennummerT24J071 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2023 Catalog NumberB23504.14,B23504.36,B23504.22
Name des Produkts
Dichlorisocyanursäure Natriumsalz, 97 % (Trockengewicht), Wasser < 3 %, Thermo Scientific Chemicals >