Learn More
Dichlorisocyanursäure Natriumsalz, 97 % (Trockengewicht), Wasser < 3 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11405517
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dichlorisocyanursäure Natriumsalz, 97 % (Trockengewicht), Wasser < 3 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11405517
100 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11405517
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23504.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 2893-78-9 | C3HCl2N3NaO3 | 220.949 g/mol
Sodium dichloroisocyanurate can be used as a reagent for N-monochlorination and dehydrochlorination of amino esters. It is also a reagent for chlorination to detect ammonium via formation of colored zebra-bands in a detecting tube.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumdichlorisocyanurat kann als Reagenz für die N-Monochlorierung und die Dehydrochlorierung von Amino-Estern, Synthese von antimikrobiellen Polyurethan-Additiven zur Kontrolle von Biofilm verwendet werden. Wird als Notfalldesinfektionsmittel im Trinkwasser und häufig als Reinigungsmittel verwendet. Ist auch ein Reagenz für die Chlorung zur Detektion von Ammonium durch Bildung farbiger Zebrastreifen in einem Nachweisröhrchen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl und trocken und unter gut versiegelten Bedingungen lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2893-78-9
Summenformel C3HCl2N3NaO3
Molekulargewicht (g/mol) 220.949
MDL-Nummer MFCD00006036
InChI-Schlüssel UNWRHVZXVVTASG-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium dichlorocyanuric acid, 1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, 1,3-dichloro-, sodium salt
PubChem CID 86657659
IUPAC-Name 1,3-Dichlor-1,3,5-Triazinan-2,4,6-Trion;Natrium
SMILES C1(=O)NC(=O)N(C(=O)N1Cl)Cl.[Na]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichloroisocyanuric acid sodium salt
Schmelzpunkt ∼250°C (decomposition)
Geruch Chlorine-like
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockengew.), Wasser < 3 %
Menge 100 g
UN-Nummer UN2465
Beilstein 4056155
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 219.95
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dichloroisocyanuric acid sodium salt
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Dichloroisocyanuricacid, sodium salt
Name des Produkts
Dichlorisocyanursäure Natriumsalz, 97 % (Trockengewicht), Wasser < 3 %, Thermo Scientific Chemicals >