Learn More
Trichlorisocyanursäure, ≥ 90 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11406766
Zum Warenkorb hinzufügen
Trichlorisocyanursäure, ≥ 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11406766
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Artikelnummer. 11406766
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23906.22
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Trichloroisocyanuric acid was used as a disinfection reagent in the transformation of benzophenone-3 in chlorinated water. It was also used in the synthesis of 2-halomethylene-3-oxoketoximes. It is used as a bleaching agent in the textile industry, a reagent in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trichlorisocyanursäure wurde als Desinfektionsreagenz bei der Umwandlung von Benzophenon-3 in Chlorwasser verwendet. Es wurde auch bei der Synthese von 2-Halomethylen-3-Oxoketoximen verwendet. Es wird als Bleichmittel in der Textilindustrie und als Reagenz in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chlorkohlenstoff, Acetonitril, Aceton, Wasser (12 g/l).
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Reduktionsmitteln, Säuren, Basen, brennbaren Stoffen, organischen Materialien, Licht, Wasser/Feuchtigkeit lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87-90-1
Summenformel C3Cl3N3O3
Molekulargewicht (g/mol) 232.40
MDL-Nummer MFCD00006553
InChI-Schlüssel YRIZYWQGELRKNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloroisocyanuric acid, symclosene, trichlorocyanuric acid, symclosen, isocyanuric chloride, fichlor 91, trichloro-s-triazinetrione, trichloroisocyanic acid, fi clor 91, chlorealMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6909
ChEBI CHEBI:33015
SMILES ClN1C(=O)N(Cl)C(=O)N(Cl)C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trichloroisocyanuric acid
Schmelzpunkt ∼245°C (decomposition)
Dichte 2.07
pH 3
Flammpunkt >250°C (482°F)
Geruch Pungent
Menge 100 g
UN-Nummer UN2468
Beilstein 202022
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,9641
Löslichkeitsinformationen Soluble in chlorocarbon,acetonitrile,acetone,water (12g/L).
IUPAC-Name Trichlor-1,3,5-triazinan-2,4,6-trion
Formelmasse 232.41
Reinheit (%) ≥90%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP25L012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/03/2025 Catalog NumberB23906.0E,B23906.36,B23906.22
ChargennummerU12K054 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/08/2024 Catalog NumberB23906.0E,B23906.36,B23906.22
ChargennummerT12K001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/07/2024 Catalog NumberB23906.0E,B23906.36,B23906.22
Chargennummer10144379 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/04/2024 Catalog NumberB23906.0E,B23906.36,B23906.22
ChargennummerQ02K034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/04/2024 Catalog NumberB23906.0E,B23906.36,B23906.22
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trichloroisocyanuric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Symclosene
Name des Produkts
Trichlorisocyanursäure, ≥ 90 %, Thermo Scientific Chemicals >