Learn More
Notrax Diamond Stat™ Static Dissipative Anti-Fatigue Mat
Ergonomic benefit derived from 14 mm thick worker platform of a static dissipative combination of tough top surface laminated onto a comfortable sponge base for maximum durability coupled with fatigue relief.
Marke:  Notrax 826C0036BL
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17762278
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Ergonomisches Design dank einer 14 mm dicken Arbeitsplattform mit einer antistatischen Kombination aus einer robusten Oberfläche, laminiert auf eine komfortable Schwammbasis, um maximale Haltbarkeit und gleichzeitig Entlastung bei Ermüdung zu gewährleisten
  • Ausgestattet mit einer 10 mm-Buchse, die an der Matte und am Erdungskabel befestigt ist
  • Die rautenförmige Plattenoberfläche sorgt für Traktion und ermöglicht einfache Drehbewegungen
  • Mit rutschfester RedStop™ Rückseite, um ein Verrutschen der Matten zu verhindern
  • UniFusion™ Technologie für den Einsatz in härtesten Arbeitsumgebungen
  • Antistatische Matten gegen Ermüdung bieten dank einer dicken Arbeitsplattform mit Vinylschwammbasis Schutz vor statischen Entladungen bei gleichzeitigem Komfort für Arbeiten im Stehen
  • Abgeschrägte Kanten auf allen vier Seiten, um Stolpergefahren zu minimieren
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
2286 cm
Matten für Industrie und Gewerbe
75 ft.
Leitfähiges PVC
91 cm
Name des Produkts
Notrax Diamond Stat™ Static Dissipative Anti-Fatigue Mat > Matte; Länge: 2286 cm; Breite: 91 cm