Learn More
Notrax Diamond Stat™ Static Dissipative Anti-Fatigue Mat
Ergonomic benefit derived from 14 mm thick worker platform of a static dissipative combination of tough top surface laminated onto a comfortable sponge base for maximum durability coupled with fatigue relief.
166.00 CHF - 944.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Schwarz |
---|---|
Material | Leitfähiges PVC |
Typ | Matten für Industrie und Gewerbe |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17782278
|
Notrax
826S0023BL |
91 x 60 cm | N/A | |||||||
17792278
|
Notrax
826S0035BL |
150 x 91 cm |
472.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17712288
|
Notrax
826S202MBL |
200 x 91 cm |
629.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17702288
|
Notrax
826S0312BL |
300 x 91 cm |
944.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17762278
|
Notrax
826C0036BL |
2286 x 91 cm | N/A | |||||||
17772278
|
Notrax
826C0048BL |
2286 x 122 cm | N/A | |||||||
Beschreibung
- Ergonomic benefit derived from 14 mm thick worker platform of a static dissipative combination of tough top surface laminated onto a comfortable sponge base for maximum durability coupled with fatigue relief
- Equipped with 10 mm female socket attached to the mat and grounding cord
- Diamond deck plate surface provides traction and allows easy twist turns
- Featured with RedStop™ slip-resistant backing to prevent mats from shifting
- UniFusion™ technology engineered to resist in the harshest work environments
- Static dissipative anti-fatigue mats protect against static shocks while providing comfort for standing workers derived from a thick worker platform with vinyl sponge base for fatigue relief
- Bevelled edges on all four sides to minimize risk of tripping
Spezifikation
Schwarz | |
Leitfähiges PVC | |
Matten für Industrie und Gewerbe |