Learn More
Thermo Scientific™ 2D Labtainer™ BioProcess Container (BPC), ASI™ 26/77 film, 3 ports, Luer Lock insert and body connectors, injection site
The Thermo Scientific™ BioProcess Container (BPC) 2D System is composed of Thermo Scientific™ ASI™ 26/77 Polyethylene Film, a single-web, multi-layer 12.5 mL polyethylene film.
Marke:  Thermo Scientific™ SS00026-I
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17865726
  • 1150.00 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 07-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
500 mL
Bei Raumtemperatur lagern.
Ein 4 ml-Polybeutel
Bestrahlt
Labtainer™
ASI 26/77
Polyethylen
25.9 x 13.7 cm (10.2 x 5.4 in.)
50/Cs.
Raumtemperatur
Luer Lock Body Connector and Injection Site
TPE and EVA
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 2D Labtainer™ BioProcess Container (BPC), ASI™ 26/77 film, 3 ports, Luer Lock insert and body connectors, injection site > 500 mL