Learn More
Ohaus™ Objektträgerfärbegestell
OHAUS™ Objektträgerfärbegestell bietet sicheren Halt zum Greifen von Glaswaren in erhöhten Positionen.
Marke: Ohaus™ 30400048
74.94 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Gefertigt aus Edelstahl
- Geeignet für das Färben von Objektträgern
Spezifikation
Objektträgerfärbegestell | |
Klammer, nicht elektrisch, CLN-STNRK | |
23,70 in. | |
3,50 in. |
Edelstahl | |
603 mm | |
89 mm | |
89,00 mm |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30