Learn More
Notrax Conductive Runner™ für die schnelle Entfernung statischer Aufladungen
Conductive Runner für die schnelle Ableitung statischer Aufladungen bei der Auskleidung von Werkbänken, Einlegeböden und Wagen während der Lagerung und Handhabung von statisch empfindlichen Bauteilen. Die Kieselsteinoberfläche verläuft in mehrere Richtungen und ist mit dem empfohlenen Mattenreiniger 057 leicht zu reinigen.
Marke:  Notrax 743C3660BL
Artikelnummer. 17702258
  • 178.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Der Conductive Runner leitet die statische Aufladung durch darauf platzierte leitfähige Gegenstände ab
  • Schützt empfindliche Bauteile vor Beschädigungen durch statische Stöße
  • Kieselsteinoberfläche, die abriebfest ist und sich mit den empfohlenen Reinigungsmitteln leicht abwischen lässt
  • 057 Mattenreiniger
  • Spezielles ESD-Zubehör für einen statisch freien Arbeitsplatz und zum Schutz von Mitarbeitern und empfindlichen elektrischen Geräten
  • Verwenden Sie dieses Zubehör, um Tischarbeitsfläche, Mitarbeiter und leitendes Material mit einem gemeinsamen Erdungspunkt zu verbinden
  • Dadurch wird ein Ausgleich zwischen allen Gegenständen und dem Personal geschaffen, um sicherzustellen, dass die statische Elektrizität kontrolliert zur Erde fließt
  • Für den Einsatz in ESD-Arbeitsbereichen zum Schutz elektrostatisch empfindlicher Komponenten
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
1829 cm
Matten für Industrie und Gewerbe
60 ft.
Vinyl
91 cm
Name des Produkts
Notrax Conductive Runner™ für die schnelle Entfernung statischer Aufladungen > Matten; Material: Vinyl; Länge: 1829 cm