Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-Trehalosedihydrat, 99 %
Beschreibung
D-(+)-Trehalose dihydrate is used as a food additive in many processed foods and pharmaceutical excipients. It is widely used as a direct replacement of conventional sweeteners and protects the cells from various environmental stresses. It finds application in the treatment of Huntington's disease and Parkinson's disease.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslich in Wasser und heißem Alkohol.
Hinweise
Kühl lagern. Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | D-(+)-Trehalose dihydrate |
Schmelzpunkt | 97°C to 99°C |
Prozentgehaltsbereich | 0.99 |
Menge | 100 g |
Beilstein | 5322018 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water and hot alcohol. |
Formelmasse | 378.33 (342.29 Anhydrous) |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10250047 | Analysenzertifikat | 05/04/2024 | A19434.06,A19434.14,A19434.22 |
10247011 | Analysenzertifikat | 16/06/2023 | A19434,A19434.06,A19434.14,A19434.22 |
10242382 | Analysenzertifikat | 10/08/2022 | A19434.06,A19434.14,A19434.22 |
10189935 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A19434.06,A19434.14,A19434.22 |
10157886 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A19434.06,A19434.14,A19434.22 |