Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-Trehalosedihydrat, 99 % Artikelnummer.: 11414027
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-Trehalosedihydrat, 99 %
Artikelnummer. 11414027
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11414027
Marke: Thermo Scientific Chemicals A19434.14
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
D-(+)-Trehalose dihydrate is used as a food additive in many processed foods and pharmaceutical excipients. It is widely used as a direct replacement of conventional sweeteners and protects the cells from various environmental stresses. It finds application in the treatment of Huntington's disease and Parkinson's disease.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und heißem Alkohol.
Hinweise
Kühl lagern. Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6138-23-4
Summenformel C12H22O11
Molekulargewicht (g/mol) 342.297
MDL-Nummer MFCD00006628
InChI-Schlüssel HDTRYLNUVZCQOY-LIZSDCNHSA-N
Synonym trehalose, d-trehalose, alpha,alpha-trehalose, mycose, ergot sugar, alpha-d-trehalose, d-+-trehalose, d-+-trehalose, anhydrous, alpha,alpha'-trehalose, trehaose
PubChem CID 7427
ChEBI CHEBI:16551
IUPAC-Name (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-{[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}oxane-3,4,5-triol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-(+)-Trehalose dihydrate
Schmelzpunkt 97°C to 99°C
Prozentgehaltsbereich 0.99
Menge 25 g
Beilstein 5322018
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and hot alcohol.
Formelmasse 378.33 (342.29 Anhydrous)
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10250047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/04/2024 Catalog NumberA19434.06,A19434.14,A19434.22
Chargennummer10247011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/06/2023 Catalog NumberA19434,A19434.06,A19434.14,A19434.22
Chargennummer10242382 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/08/2022 Catalog NumberA19434.06,A19434.14,A19434.22
Chargennummer10189935 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA19434.06,A19434.14,A19434.22
Chargennummer10157886 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA19434.06,A19434.14,A19434.22
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-Trehalosedihydrat, 99 % >