Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Trehalose-Dihydrat, 99 % Artikelnummer.: 10255950
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Trehalose-Dihydrat, 99 %
Artikelnummer. 10255950
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10255950
Marke: Thermo Scientific Chemicals 182550250
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6138-23-4
Summenformel C12H22O11·2H2O
Molekulargewicht (g/mol) 378.32
MDL-Nummer MFCD00071594
InChI-Schlüssel DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
Synonym trehalose dihydrate, d-+-trehalose dihydrate, a,a-trehalose, d +-trehalose dihydrate, unii-7yin7j07x4, alpha,alpha-trehalose dihydrate, d-trehalose dihydrate, mycose,1-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranoside, alp,alp.-trehalose, 2r,3s,4s,5r,6r-2-hydroxymethyl-6-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-tetrahydropyran-3,4,5-triolMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 181978
IUPAC-Name (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(Hydroxymethyl)-6-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-3,4,5-Triol;dihydrat
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D(+)-Trehalose dihydrate
Schmelzpunkt 97.0°C to 99.0°C
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (ELSD) (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Merck Index 159742
Spezifischer Drehzustand + 179.00 (20.00°C c=2,H2O)
Spezifische Drehung + 179.00
Löslichkeitsinformationen (10% in water) Clear colorless
Formelmasse 378.32
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466907 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/10/2024 Catalog Number182555000,182550025,182550250,182551000
ChargennummerA0465663 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/08/2024 Catalog Number182555000,182550025,182550250,182551000
ChargennummerA0463749 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/06/2024 Catalog Number182555000,182550025,182550250,182551000
ChargennummerA0461546 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/03/2024 Catalog Number182555000,182550025,182550250,182551000
ChargennummerA0460466 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/02/2024 Catalog Number182555000,182550025,182550250,182551000
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Trehalose-Dihydrat, 99 % >