Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Threonin, 98 % Artikelnummer.: 10071781
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals D-Threonin, 98 %
Artikelnummer. 10071781
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10071781
Marke: Thermo Scientific Chemicals 346970050
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 632-20-2
Summenformel C4H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 119.12
MDL-Nummer MFCD00064269
InChI-Schlüssel AYFVYJQAPQTCCC-STHAYSLISA-N
Synonym d-threonine, h-d-thr-oh, 2r,3s-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, threonine, d, r-threonine, d-threonin, d-2-amino-3-hydroxybutyric acid, 2r,3s-2-amino-3-hydroxybutyric acid, d-thr, dthMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 69435
ChEBI CHEBI:16398
IUPAC-Name (2R,3S)-2-amino-3-Hydroxybutansäure
SMILES C[C@H](O)[C@@H](N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Threonine
Ammonium 200ppm max.
Arsen (As) 1ppm max.
Farbe Weiß
Chlor (Cl) 200ppm max.
Schwermetalle (als Pb) 10ppm max.
Infrarotspektrum Echt
Eisen (Fe) 10ppm max.
Prozentgehaltsbereich 98%
Verlust bei Trocknung 0.3% max.
Sonstige Aminosäuren (TLC) Passes Test
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH(OH)CH(NH)COH
Spezifische Drehung +27° to +29° (20°C, 589nm) (c=6, water)
Sulfat 300ppm max.
Transmission 98% min. (c=5, H2O, 430nm) 1cm cell
Sulfatasche 0.1% max.
Spezifischer Drehzustand +28° (20°C c=6,water)
Menge 5 g
Formelmasse 119.12
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Kristallpulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0417508 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number346971000,346970250,346970050
ChargennummerA0447287 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/11/2022 Catalog Number346971000,346970250,346970050
ChargennummerA0382859 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2022 Catalog Number346971000,346970250,346970050
ChargennummerA0432427 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/07/2021 Catalog Number346971000,346970250,346970050
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals D-Threonin, 98 % >