Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Threonin, 98+ %
Beschreibung
L-Threonine is used to alleviate anxiety and mild depression. It is an important component of many proteins such as tooth enamel, collagen, and elastin. It is an important amino acid in the nervous system and plays a vital role in porphyrin and fat metabolism. It is useful in intestinal disorders and indigestion. It is also used as a prodrug to reliably elevate brain glycine levels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L-Threonin wird zur Linderung von Angstzuständen und leichter Depression verwendet. Es ist ein wichtiger Bestandteil vieler Proteine wie Zahnschmelz, Kollagen und Elastin. Es ist eine wichtige Aminosäure im Nervensystem und spielt eine wichtige Rolle im Porphyrin- und Fettstoffwechsel. Es ist nützlich bei Darmstörungen und Verdauungsstörungen. Es wird auch als Prodrug verwendet, um den Glycin-Spiegel im Gehirn zuverlässig zu erhöhen.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Unlöslich in Ethanol, Ethylether und Chloroform.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Threonine |
Schmelzpunkt | 255°C (decomposition) |
Beilstein | 1721646 |
Merck Index | 14,9380 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. Insoluble in ethanol,ethyl ether and chloroform. |
IUPAC-Name | (2S,3R)-2-Amino-3-hydroxybutansäure |
Menge | 25 g |
Formelmasse | 119.12 |
Optische Drehung | −28° (c=5 in Water) |
Reinheit (%) | ≥98% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
Z12K007 | Analysenzertifikat | 23/01/2025 | A16851.14,A16851.36,A16851.22 |
10252127 | Analysenzertifikat | 23/08/2024 | A16851.14,A16851.36,A16851.22 |
10249720 | Analysenzertifikat | 05/03/2024 | A16851.14,A16851.36,A16851.22 |
10223557 | Analysenzertifikat | 05/02/2024 | A16851.14,A16851.36,A16851.22 |
10244637 | Analysenzertifikat | 24/10/2023 | A16851.14,A16851.36,A16851.22 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%