Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Threonin, 98 %
Descripción
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Especificaciones
Especificaciones
Chemischer Name oder Material | D-Threonine |
Ammonium | 200ppm max. |
Arsen (As) | 1ppm max. |
Farbe | Weiß |
Chlor (Cl) | 200ppm max. |
Schwermetalle (als Pb) | 10ppm max. |
Infrarotspektrum | Echt |
Eisen (Fe) | 10ppm max. |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Verlust bei Trocknung | 0.3% max. |
Mostrar más |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0417508 | Analysenzertifikat | 12/12/2022 | 346971000,346970250,346970050 |
A0447287 | Analysenzertifikat | 04/11/2022 | 346971000,346970250,346970050 |
A0382859 | Analysenzertifikat | 04/04/2022 | 346971000,346970250,346970050 |
A0432427 | Analysenzertifikat | 26/07/2021 | 346971000,346970250,346970050 |
Seguridad y manipulación
- D-Threonine
RUO – Research Use Only
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.