Spezifikation
Chemischer Name oder Material | D-Threonine |
Schmelzpunkt | ∼274°C (decomposition) |
Beilstein | 1721643 |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 119.12 |
Optische Drehung | +29° (c=5 in Water) |
Reinheit (%) | 99% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10251017 | Analysenzertifikat | 30/08/2024 | B21177.22,B21177.06,B21177.14 |
10244097 | Analysenzertifikat | 20/10/2022 | B21177.22,B21177.06,B21177.14 |
T06I012 | Analysenzertifikat | 19/07/2022 | B21177.22,B21177.06,B21177.14 |
5037A12W | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | B21177.22,B21177.06,B21177.14 |
10225939 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | B21177.22,B21177.06,B21177.14 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%