Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Threonin, 99 % Artikelnummer.: 11494667
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals D-Threonin, 99 %
Artikelnummer. 11494667
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11494667
Marke: Thermo Scientific Chemicals B21177.14
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 632-20-2
Summenformel C4H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 119.12
MDL-Nummer MFCD00064269
InChI-Schlüssel AYFVYJQAPQTCCC-STHAYSLISA-N
Synonym d-threonine, h-d-thr-oh, 2r,3s-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, threonine, d, r-threonine, d-threonin, d-2-amino-3-hydroxybutyric acid, 2r,3s-2-amino-3-hydroxybutyric acid, d-thr, dthMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 69435
ChEBI CHEBI:16398
IUPAC-Name (2R,3S)-2-amino-3-Hydroxybutansäure
SMILES C[C@H](O)[C@@H](N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Threonine
Schmelzpunkt ∼274°C (decomposition)
Beilstein 1721643
Menge 25 g
Formelmasse 119.12
Optische Drehung +29° (c=5 in Water)
Reinheit (%) 99%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10251017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberB21177.22,B21177.06,B21177.14
Chargennummer10246743 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2023 Catalog NumberB21177.14
ChargennummerP06J021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog NumberB21177.14
Chargennummer10246174 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog NumberB21177.14
Chargennummer10244097 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/10/2022 Catalog NumberB21177.22,B21177.06,B21177.14
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals D-Threonin, 99 % >