Learn More
D-Gulonsäure-1,4-lacton, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
D-Gulono-1,4-lactone is a hexanoic acid used as a starting material in EPC syntheses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
D-Gulono-1,4-lacton ist eine Hexansäure, die als Ausgangsmaterial für EPC-Synthesen verwendet wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Wärme und Oxidationsmitteln. Sorgen Sie für eine gute Belüftung.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | D-Gulonic acid-1,4-lactone |
Schmelzpunkt | 182°C to 188°C |
Farbe | Weiß |
Summenformel | C6H10O6 |
Menge | 25 g |
Beilstein | 83012 |
Synonym | d-gulono-1,4-lactone, d---gulonic acid gamma-lactone, gulonolactone, d-gulonic acid gamma-lactone, gulono-1,4-lactone, d-gulonic acid-1,4-lactone, 3r,4s,5s-5-r-1,2-dihydroxyethyl-3,4-dihydroxydihydrofuran-2 3h-one, 3r,4s,5s-5-1r-1,2-dihydroxyethyl-3,4-dihydroxyoxolan-2-one, d-gulono-gamma-lactone, gulonic acid-1,4-lactone |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water |
InChI-Schlüssel | SXZYCXMUPBBULW-UHFFFAOYNA-N |
SMILES | C(C(C1C(C(C(=O)O1)O)O)O)O |