Learn More
D(-)-Guonsäureγ-lacton, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10358100
Zum Warenkorb hinzufügen
D(-)-Guonsäureγ-lacton, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10358100 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10358100
Marke: Thermo Scientific 204450250
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D(-)-Gulonic acid γ-lactone
Namenshinweis 99%
CAS 6322-07-2
Schmelzpunkt 182°C to 188°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 1% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H10O6
MDL-Nummer MFCD00005391
Menge 25 g
Beilstein 18, 204
Spezifischer Drehzustand −54.50° (20°C c=4,water)
Spezifische Drehung -54.5
InChI-Schlüssel SXZYCXMUPBBULW-UHFFFAOYNA-N
SMILES OCC(O)C1OC(=O)C(O)C1O
IUPAC-Name 5-(1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-Dihydroxyoxolan-2-one
Molekulargewicht (g/mol) 178.14
Formelmasse 178.14
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0402943 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number204450250
ChargennummerA0435999 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number204450250
ChargennummerA0422493 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/09/2020 Catalog Number204450250
Produktidentifikator
  • D(-)-Gulonic acid y-lactone
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
D(-)-Guonsäureγ-lacton, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >