Learn More
Invitrogen™ CytoTune™ EmGFP Sendai Fluorescence Reporter
Der CytoTune™ EmGFP Sendai Fluoreszenzreporter hilft Ihnen zu bestimmen, ob die in allen CytoTune™-iPS Sendai Reprogramming Kits verwendeten Sendai-Partikel in eine bestimmte Zellart umgewandelt werden können, bevor Sie zu einem dieser Kits übergehen.
Marke:  Invitrogen™ A16519
Artikelnummer. 15313976
  • 748.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Dieser Vektor exprimiert das Aequorea Victoria EGFP-Gen der nächsten Generation und codiert das smaragdgrün fluoreszierende Protein (EmGFP). Die Zelle exprimiert das EmGFP, das hell, photostabil und ideal für Transduktionstests ist.
Der CytoTune™ EmGFP Sendai Fluoreszenzreporter ermöglicht ein besseres Verständnis der Transduktion verschiedener Zelltypen sowohl durch die ursprünglichen CytoTune™-iPS Sendai Reprogramming Kits als auch das neuere CytoTune™-iPS 2.0 Sendai Reprogramming Kit. Das Sendai-Partikel dringt über sein HN-Hüllprotein, das Sialinsäure erkennt und in Säugetierzellen exprimiert wird, in eine Zelle ein. Dadurch kann das Sendai-Virus auf eine Vielzahl von Zellarten abzielen. Die Sendai-Virusvektoren gelangen nicht in den Zellkern und vermeiden so jede DNA-Phase, da das virale Genom als RNA im Zytoplasma verbleibt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Sendai-Reporter
GFP (EmGFP)
Sendaivirus
CytoTune™
Flüssig
GFP (EmGFP)
1 Röhrchen (bei -68 °C bis -85 °C lagern.)
Geschützt
1/Packung
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerLG190074 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog NumberA16519
ChargennummerLG200076 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog NumberA16519
ChargennummerLG190072 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/04/2022 Catalog NumberA16519
ChargennummerLG180065 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/03/2021 Catalog NumberA16519
ChargennummerLG180062 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/01/2021 Catalog NumberA16519
Name des Produkts
Invitrogen™ CytoTune™ EmGFP Sendai Fluorescence Reporter > 1 Röhrchen, bei -68 bis -85 °C lagern.