Learn More
Haldenwanger™ Porzellantiegel, mittelhohe Form, ohne Deckel
Diese Schalen eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Haldenwanger™ Mittelgroße Porzellantiegel zeichnen sich durch ihre glatte Innenfläche aus optimiertem Laborporzellan aus.
Marke:  Haldenwanger™ L 79MF/7A
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12356497
  • 810.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Größen bis 175 ml, unglasierter Rand
  • Bei den Ausführungen mit 1,000 ml und größer sind nur die Außensockel nicht glasiert
  • Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Spezifikation
Porzellan
20mL
32mm
Glasiert
40mm
Mittelgroße Porzellantiegel
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Haldenwanger™ Porzellantiegel, mittelhohe Form, ohne Deckel > Kapazität: 20 ml