Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Druckausgleichstrichter, mit PTFE-Stopfen
Nützlich für den Transport von Flüssigkeiten und den Umgang mit luftempfindlichen Reagenzien in einer versiegelten Umgebung mit Inertgas. Die Lenz Laborglasinstrumente™ druckausgleichenden Tropftrichter bestehen aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas.
147.00 CHF - 322.00 CHF
Spezifikation
Material | Borosilikatglas |
---|---|
Skala | Ja |
Produkttyp | Tropftrichter |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verbindungsnummer | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verbindungsnummer | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10589041
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04377014 |
1000 ml | 29/32 NS | Druckausgleichschlauch |
322.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10047810
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04177014 |
1000 mL | 29/32 NS | Ohne Druckausgleichschlauch |
303.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10635041
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04373711 |
100 ml | 14/23 NS | Druckausgleichschlauch |
156.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10343001
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04173714 |
100 ml | 29/32 NS | Ohne Druckausgleichschlauch |
174.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10500012
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04174914 |
250 ml | 29/32 NS | Ohne Druckausgleichschlauch |
196.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10519241
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04172811 |
25 ml | 14/23 NS | Ohne Druckausgleichschlauch |
157.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10740651
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04374914 |
250 ml | 29/32 NS | Druckausgleichschlauch |
186.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10149650
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04175814 |
500 ml | 29/32 NS | Ohne Druckausgleichschlauch |
230.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10707711
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04372211 |
25 ml | 14/23 NS | Druckausgleichschlauch |
196.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12586229
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04372811 |
50 ml | 14/23 NS | Druckausgleichschlauch |
147.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10590002
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04172814 |
50 ml | 29/32 NS | Ohne Druckausgleichschlauch |
147.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10792132
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04375814 |
500 ml | 29/32 NS | Druckausgleichschlauch |
293.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12556229
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04372814 |
50 ml | 29/32 NS | Druckausgleichschlauch |
147.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Mit Skala (ca. Volumen/ml)
- Mit Gewindearretierung
- Zylindrische Form mit NS-Buchse und -Kegel
- Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Borosilikatglas | |
Ja | |
Tropftrichter |