Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Druckausgleichstrichter, mit PTFE-Stopfen
Nützlich für den Transport von Flüssigkeiten und den Umgang mit luftempfindlichen Reagenzien in einer versiegelten Umgebung mit Inertgas. Die Lenz Laborglasinstrumente™ druckausgleichenden Tropftrichter bestehen aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 04374914
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10740651
  • 186.00 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 28-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mit Skala (ca. Volumen/ml)
  • Mit Druckausgleichsrohr
  • Mit Gewindearretierung
  • Zylindrische Form mit NS-Buchse und -Kegel
  • Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Spezifikation
250 ml
Druckausgleichschlauch
29/32 NS
Borosilikatglas
Ja
Tropftrichter