Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Druckausgleichstrichter, mit PTFE-Stopfen
Nützlich für den Transport von Flüssigkeiten und den Umgang mit luftempfindlichen Reagenzien in einer versiegelten Umgebung mit Inertgas. Die Lenz Laborglasinstrumente™ druckausgleichenden Tropftrichter bestehen aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 04372811
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Mit Skala (ca. Volumen/ml)
- Mit Druckausgleichsrohr
- Mit Gewindearretierung
- Zylindrische Form mit NS-Buchse und -Kegel
- Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Specifica
50 ml | |
Druckausgleichschlauch | |
14/23 NS |
Borosilikatglas | |
Ja | |
Tropftrichter |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto