Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Druckausgleichstrichter, mit PTFE-Stopfen
Nützlich für den Transport von Flüssigkeiten und den Umgang mit luftempfindlichen Reagenzien in einer versiegelten Umgebung mit Inertgas. Die Lenz Laborglasinstrumente™ druckausgleichenden Tropftrichter bestehen aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 04174914
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10500012
  • 196.00 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 16-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mit Skala (ungefähres Volumen/ml)
  • Ohne Druckausgleichschlauch
  • Mit Schraubgewindehalterung
  • Zylindrische Form mit NS-Buchse und NS-Konus
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Spezifikation
250 ml
Ohne Druckausgleichschlauch
29/32 NS
Borosilikatglas
Ja
Tropftrichter