Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Druckausgleichstrichter, mit PTFE-Stopfen
Nützlich für den Transport von Flüssigkeiten und den Umgang mit luftempfindlichen Reagenzien in einer versiegelten Umgebung mit Inertgas. Die Lenz Laborglasinstrumente™ druckausgleichenden Tropftrichter bestehen aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 04172811
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit Skala (ungefähres Volumen/ml)
- Ohne Druckausgleichschlauch
- Mit Schraubgewindehalterung
- Zylindrische Form mit NS-Buchse und NS-Konus
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
25 ml | |
Ohne Druckausgleichschlauch | |
14/23 NS |
Borosilikatglas | |
Ja | |
Tropftrichter |