Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Druckausgleichstrichter, mit PTFE-Stopfen
Nützlich für den Transport von Flüssigkeiten und den Umgang mit luftempfindlichen Reagenzien in einer versiegelten Umgebung mit Inertgas. Die Lenz Laborglasinstrumente™ druckausgleichenden Tropftrichter bestehen aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 04375814
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10792132
  • 293.00 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 28-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mit Skala (ungefähres Volumen/ml)
  • Ohne Druckausgleichschlauch
  • Mit Schraubgewindehalterung
  • Zylindrische Form mit NS-Buchse und NS-Konus
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Spezifikation
500 ml
Druckausgleichschlauch
10 ml
4,0 mm-Bohrung
PTFE
Borosilikatglas
Ja
29/32 NS
2
Tropftrichter