Learn More
Cyclohexylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10214140
Zum Warenkorb hinzufügen
Cyclohexylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10214140 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
250 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10214140
Marke: Thermo Scientific Acros 111302500
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 542-18-7
Summenformel C6H11Cl
Molekulargewicht (g/mol) 118.61
MDL-Nummer MFCD00003822
InChI-Schlüssel UNFUYWDGSFDHCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexyl chloride, cyclohexane, chloro, monochlorocyclohexane, chlorcyclohexan, chlorzyklohexan, unii-pnv8c821fh, pnv8c821fh, chlor-cyclohexane, cyclohexylchloride, chloro-cyclohexaneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 10952
ChEBI CHEBI:39156
IUPAC-Name Chlorcyclohexan
SMILES C1CCC(CC1)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexyl chloride
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt -44°C
Dichte 1.0000g/mL
Siedepunkt 142°C
Flammpunkt 28°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H11Cl
Brechungsindex 1.4610 to 1.463
Menge 250 g
Beilstein 05, 21
Merck Index 15, 2725
Relative Dichte 1
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.02g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and diethyl ether
Viskosität 1.73 mPa.s (20°C)
Formelmasse 118.61
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0448513 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number11130051,111302500,111300010,111301000
ChargennummerA0444940 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/08/2022 Catalog Number11130051,111302500,111300010,111301000
ChargennummerA0381752 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/03/2022 Catalog Number11130051,111302500,111300010,111301000
ChargennummerA0434568 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/09/2021 Catalog Number11130051,111302500,111300010,111301000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclohexyl chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Cyclohexylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >