Learn More
n-Butyllithium, 1.6-M-Lösung in Hexanen, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10161902
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
n-Butyllithium, 1.6-M-Lösung in Hexanen, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10161902
100 mL, AcroSeal™ Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Artikelnummer. 10161902
Marke: Thermo Scientific Acros 181271000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 109-72-8 | C4H9Li | 64.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-72-8, 110-54-3
Summenformel C4H9Li
Molekulargewicht (g/mol) 64.06
MDL-Nummer MFCD00009414
InChI-Schlüssel MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butyllithium, lithium, butyl, butyllithium, butyl lithium, n-butyl lithium, lithium butane, n-buli, buli, libu, unii-09w9a6b8zc
PubChem CID 61028
SMILES [Li]CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Butyllithium
Namenshinweis 1.6M solution in hexanes
CAS Min. % 14.75, 84.75
CAS Max. % 15.25, 85.25
Schmelzpunkt -95.0°C
Farbe Rosa bis Weiß
Dichte 0.6800g/mL
Siedepunkt 60.0°C to 80.0°C
Flammpunkt −18°C
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)3Li
Menge 100 mL
Relative Dichte 0.68
IUPAC-Name Lithium;Butan
Formelmasse 64.06
Reinheit (%) 14.0 to 16.0% (as BuLi) (Active base)
Physikalische Form Pulver oder Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0458699 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number181271000,181275000,181278000,181270100
ChargennummerA0464899 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number181271000,181275000,181278000,181270100
ChargennummerA0451077 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number181271000,181275000,181278000,181270100
ChargennummerA0472721 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number181271000,181275000,181278000,181270100
ChargennummerA0464899 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/08/2024 Catalog Number181271000,181275000,181278000,181270100
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Butyllithium, 1.6M solution in hexanes
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
  • Pyrophorer Feststoff Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H250-Entzündet sich in Berührung mit Luft von selbst.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Hexane, Butyl lithium
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
n-Butyllithium, 1.6-M-Lösung in Hexanen, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >