Learn More
Cyclohexylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10325840
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Cyclohexylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10325840
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10325840
Marke: Thermo Scientific 111301000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 542-18-7 | C6H11Cl | 118.61 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 542-18-7
Summenformel C6H11Cl
Molekulargewicht (g/mol) 118.61
MDL-Nummer MFCD00003822
InChI-Schlüssel UNFUYWDGSFDHCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexyl chloride, cyclohexane, chloro, monochlorocyclohexane, chlorcyclohexan, chlorzyklohexan, unii-pnv8c821fh, pnv8c821fh, chlor-cyclohexane, cyclohexylchloride, chloro-cyclohexane
PubChem CID 10952
ChEBI CHEBI:39156
IUPAC-Name Chlorcyclohexan
SMILES C1CCC(CC1)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexyl chloride
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt -44°C
Dichte 1.0000g/mL
Siedepunkt 142°C
Flammpunkt 28°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H11Cl
Brechungsindex 1.4610 to 1.463
Menge 100 g
Beilstein 05, 21
Merck Index 15, 2725
Relative Dichte 1
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.02g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and diethyl ether
Viskosität 1.73 mPa.s (20°C)
Formelmasse 118.61
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclohexyl chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Cyclohexylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >