Learn More
Cyclohexylbromid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10397950
Zum Warenkorb hinzufügen
Cyclohexylbromid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10397950
250 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10397950
Marke: Thermo Scientific Acros 159082500
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-85-0
Summenformel C6H11Br
Molekulargewicht (g/mol) 163.06
MDL-Nummer MFCD00003819
InChI-Schlüssel AQNQQHJNRPDOQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexyl bromide, cyclohexane, bromo, 1-bromocyclohexane, unii-ya0ums4rny, bromo-cyclohexane, ya0ums4rny, cyclohexylbromide, bromocylcohexane, bromocyclohexane, ksc178g7n
PubChem CID 7960
IUPAC-Name Bromoyclohexan
SMILES BrC1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexyl bromide
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.3300g/mL
Siedepunkt 166.0°C to 167.0°C
Flammpunkt 62°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H11Br
Brechungsindex 1.4940 to 1.4960
Menge 250 mL
Beilstein 05, 24
Merck Index 15, 2723
Relative Dichte 1.33
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formelmasse 163.06
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468220 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number159082500,159080010
ChargennummerA0467674 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number159082500,159080010
ChargennummerA0451050 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number159082500,159080010
ChargennummerA0448306 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/12/2022 Catalog Number159082500,159080010,159080050,159080025
ChargennummerA0430174 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2022 Catalog Number159082500,159080010,159080050,159080025
Name des Produkts
Cyclohexylbromid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >