Learn More
Sartorius Cubis™ II Analysewaage, MCE-Anwenderoberfläche
Die Cubis™ II Analysewaage bietet vollständig konfigurierbare Hardware, Software und Konnektivität
Marke: Sartorius MCE224S-2S00-I
Beschreibung
- Monolithical weighing system
- Integrated climate sensors
- Individual sample holders
- Error-free operation
- Individual QApp workflows
- Motorized auto-leveling
- Full end-to-end data integrity
- Integrated audit-trail
- State-of-the-art user management
- Excellent service support
- Integrated status center
- Integrated service functions
- Preventive maintenance on accredited standards
- TFT touch screen operation with readable display and easy to operate user interface
- Software Factory installed basic set of essential weighing applications
- Operation Activated by touch key, touch-free using IR sensor (draft shield M), or gesture sensor (optional) learning capability
Serviceleistungen
10 Jahre Gewährleistung
Spezifikation
2 USB A-Anschlüsse, 1 USB B-Anschluss, 1USP C-Anschluss, 1 bis 9-poliger RS 232-Anschluss, 1 Ethernet-Anschluss | |
220 g | |
0.1 mg | |
± 0,13 mg | |
MCE224S2S00I | |
1 s | |
10 Jahre | |
425 mm | |
9,8 in. | |
250 mm | |
120/240 V | |
Class I |
Windschutz I - Motorisiert mit Ionisator | |
Color TFT Touchscreen | |
Waage, Zubehör, Netzgerät, Handbuch, Werksprüfbericht | |
Aluminiumdruckguss, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl, Aluminiumverkleidung | |
± 0,05 mg | |
Cubis™ II Analysenwaage | |
Analytisch | |
240 mm | |
373 mm | |
8.2, 10 kg | |
100/240 V (± 10 %) |
Videos
-
Sartorius Cubis analytical balances