Learn More
Sartorius Cubis™ II Analysewaage, MCE-Anwenderoberfläche
Die Cubis™ II Analysewaage bietet vollständig konfigurierbare Hardware, Software und Konnektivität
7980.00 CHF - 12355.00 CHF
Spezifikation
Anschlusstyp | 2 USB A-Anschlüsse, 1 USB B-Anschluss, 1USP C-Anschluss, 1 bis 9-poliger RS 232-Anschluss, 1 Ethernet-Anschluss |
---|---|
Displaytyp | TFT-Farb-Touchscreen |
Material | Aluminiumdruckguss, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl, Aluminiumverkleidung |
Stabilisierungszeit | 1 s |
Gewährleistung | 10 Jahre |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16487285
![]() ![]() |
Sartorius
MCE224S-2S00-A |
220 g | Waage, Zubehör, Netzgerät, Handbuch, Werksprüfbericht |
11455.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16303036
![]() |
Sartorius
MCE224S-2S00-I |
220 g | Waage, Zubehör, Netzgerät, Handbuch, Werksprüfbericht | N/A | ||||||
16310528
![]() ![]() |
Sartorius
MCE324P-2S00-I |
80, 160, 320 g | Waage, Zubehör, Netzgerät, Handbuch, Werksprüfbericht |
12355.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16243252
![]() |
Sartorius
MCE124SU-S00 |
120 g | Waage, Zubehör, Stromversorgung, Handbuch, Werksprüfprotokoll; QP99 App Paket |
7980.00 CHF
1 Einheit |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16243262
![]() |
Sartorius
MCE224SU-S00 |
220 g | Waage, Zubehör, Stromversorgung, Handbuch, Werksprüfprotokoll; QP99 App Paket |
8790.00 CHF
1 Einheit |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16243272
![]() |
Sartorius
MCE324SU-S00 |
320 g | Waage, Zubehör, Netzgerät, Handbuch, Werksprüfbericht; QP99 Software |
10025.00 CHF
1 Einheit |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Monolithisches Wägesystem
- Integrierte Klimasensoren
- Einzelprobenhalter
- Fehlerfreien Betrieb
- Individuelle QApp-Workflows
- Automatische Nivellierung über Motor
- Vollständige End-to-End-Datenintegrität
- Erfüllt die hohen Anforderungen der FDA 21 CFR Part 11
- Integriertes Protokoll
- Modernste Benutzerverwaltung
- Hervorragender Kundendienst
- Integriertes Status-Center
- Integrierte Servicefunktionen
- Vorbeugende Wartung nach akkreditierten Standards
- TFT-Touchscreen-Bedienung mit gut ablesbarem Display und einfach zu bedienender Benutzeroberfläche
- Software: Werkseitig installierte Grundausstattung für wichtige Wägeanwendungen
- Bedienung über Touchtaste, berührungslos über IR-Sensor
(Windschutz M) oder Gestensensor (optional), Lernfähigkeit
Warranty
10 Jahre Gewährleistung
Spezifikation
2 USB A-Anschlüsse, 1 USB B-Anschluss, 1USP C-Anschluss, 1 bis 9-poliger RS 232-Anschluss, 1 Ethernet-Anschluss | |
Aluminiumdruckguss, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl, Aluminiumverkleidung | |
10 Jahre | |
240 mm | |
100/240 V (± 10 %) |
TFT-Farb-Touchscreen | |
1 s | |
Analytisch | |
120/240 V | |
Class I |