Learn More
Invitrogen™ CTS™ CytoTune™-iPS 2.1 Sendai Reprogramming Kit
Das erste serienmäßige Neuprogrammierungssystem für die klinische und translationale Forschung
Marke:  Invitrogen™ A34546
Artikelnummer. 15853374
  • 22110.00 CHF / 1 Set
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das CTS™ CytoTune™-iPS 2.1 Sendai Reprogrammierungskit ist das erste speziell für die klinische und translationale Forschung entwickelte serienmäßige Reprogrammierungssystem. Genau wie das CytoTune-iPS 2.0 Sendai Reprogrammierungskit verwendet dieses Kit Sendai-Partikel, um Yamanaka-Faktoren zu liefern, die für die effiziente Erzeugung induzierter pluripotenter Stammzellen (iPS) von entscheidender Bedeutung sind. Dieses Kit enthält drei Vektor-Präparationen: polycistronische Klf4–Oct3/4–Sox2 (KOS), L-Myc und Klf4.
Hergestellt gemäß GMP-Anforderungen:
Dieses Produkt wird an einem Standort mit einem gemäß ISO 9001 zertifizierten Qualitätsmanagementsystem hergestellt. Die für die Herstellung verwendeten Methoden und Kontrollen entsprechen der geltenden Guten Fertigungspraxis für Medizinprodukte, 21 CFR Teil 820 der Verordnung.
Formulierung ohne Stoffe tierischen Ursprungs:
Das Rinderserumalbumin-Trägerprotein wurde aus der CTS CytoTune-iPS 2.1 Sendai Vektorformulierung entfernt. Die Zubereitung enthält keine tierischen Komponenten auf der Ebene der Primärkomponenten.
Begleitet von Dokumentation zur Unterstützung der Einreichung Ihres Zulassungsantrags:
Vollständige Dokumente wie Herkunftszeugnis und Analysezertifikat sind zur Rückverfolgbarkeit verfügbar.
Was Sie erhalten:
Das Kit enthält 0,2 ml jedes Vektors (KOS, Klf4 und L-myc) bei einem Titer von 0,5 bis 2,0 x 108 KBE/ml und ist ausreichend, um mindestens sechs Wells einer Sechs-Well-Platte zu reprogrammieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
• 0,2 ml CTS CytoTune KOS
• 0,2 ml CTS CytoTune Klf4
• 0,2 ml CTS CytoTune L-myc
Lagerung bei -70 °C.
Cell and Gene Therapy Research, Development, and Manufacturing
iPSC Reprogramming Kit
Trockeneis
Sendai
CTS™
1 kit
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2LG190008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA34546
Chargennummer2LG200010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA34546
Chargennummer2LG220011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog NumberA34546
ChargennummerLG180007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/09/2020 Catalog NumberA34546
Chargennummer2LG180007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/09/2020 Catalog NumberA34546
Name des Produkts
Invitrogen™ CTS™ CytoTune™-iPS 2.1 Sendai Reprogramming Kit > KitContents: 0,2 ml CTS CytoTune KOS; 0,2 ml CTS CytoTune Klf4; 0,2 ml CTS CytoTune L-myc