Learn More
Texwipe™ TechniCloth™ Vlies-Trockenwischer, ISO-Klasse 6/7
Für Anwendungen der ISO-Klasse 6 und 7
Marke:  Texwipe™ TX612
389.20 CHF gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15654987
  • 455.00 CHF / 1500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für Anwendungen der ISO-Klasse 6 und 7
Kostengünstige Allzweck-Vlies-Wischtücher aus einer Mischung aus 55 % Cellulose und 45 % Polyester vereinen die Saugfähigkeit natürlicher Fasern mit der Reinheit und Festigkeit synthetischer Fasern.
  • Bei der Wasserstrahlverfestigung werden Fasern mit Wasserstrahlen gemischt, wodurch chemische Bindemittel überflüssig werden
  • Hervorragende bidirektionale Festigkeit und sehr geringe Freisetzung extrahierbarer Lösungsmittel
  • Bieten hervorragende Nass- und Trockenfestigkeit, Lösungsmittelverträglichkeit und Säurebeständigkeit
  • Zerkratzen oder scheuern keine empfindlichen Präzisionsbauteile
Bestellinformation
Erhältlich als Trocken-Wischtücher oder als CleanPak™, getränkt mit 70 % Isopropylalkohol. Basisgewicht: 67 g/m2.
Spezifikation
Spezifikation
TechniCloth™ Trockenwischtücher
30,5 cm
30,5 cm
Autoklavierbar
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 und OHSAS 18001:1999
Entwickelt für allgemeine Wischzwecke, bei denen Wirtschaftlichkeit und Sauberkeit von entscheidender Bedeutung sind, ideal für Anwendungen, bei denen eine hohe Saugfähigkeit und geringe extrahierbare Stoffe im Vordergrund stehen
12 in.
12 in.
Polyester-Zellulose
69
12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm)
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Texwipe™ TechniCloth™ Vlies-Trockenwischer, ISO-Klasse 6/7 > 12 x 12 in.