Spezifikation
230 V | |
365 nm | |
230 V, 50/60 Hz | |
198 mm | |
UVL-21 | |
Kompakte UV-Lampe |
4 W | |
198 x 71 mm | |
50/60 Hz | |
Kunststoff | |
71 mm |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
UVP021 Lampes UV Compact Handheld
DateigrößeVersion: 149.6 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
UVP Kompakte UV-Lampe > Modell:UVL-21
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur