Learn More
UVP Kompakte UV-Lampe
150.00 CHF - 275.00 CHF
Spezifikation
Wirkleistung 4 W
Wavelength 365 nm
Länge (metrisch) 198 mm
Material Kunststoff
Breite (metrisch) 71 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
11728241
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
UVP
95-0018-03
Kompakte UV-Lampe
239.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11738241
Unterlagen ansehen
UVP
95-0019-14
Kompakte UV-Härtungslampe
150.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 21-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12842969
Unterlagen ansehen
UVP
95-0019-06
Wirtschaftliche UV-Lampe
275.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 21-08-2025
Spezifikation
4 W
198 mm
71 mm
365 nm
Kunststoff
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
UVP Kompakte UV-Lampe