Learn More
UVP Ersatz-UV-Röhren
Für den Einsatz mit UV-Lampen mit 8 Watt.
Marke:  UVP 34-0042-01
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11798231
  • 62.65 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zur Verwendung mit 8 W-UV-Lampen.
  • Für den Gebrauch mit UV-Lampen mit 8 W
Spezifikation
Spezifikation
8 W
302 nm
CL-1000M-Crosslinker, TMW-20 und Tischserien-Transilluminator sowie UV-Lampen der Serie EL
Ersatz-UV-Röhre
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
UVP Ersatz-UV-Röhren > Mittlerer Bereich, 302 nm