Learn More
UVP UV-Lampe der EL-Serie
Verwenden Sie diese Lampen für Labor- und Inspektionsanwendungen. UV-Lampen der UVP™ EL-Serie werden mit einem langlebigen, extrudierten Metallgehäuse und kratzfester Pulverfarbe hergestellt.
Marke: UVP 95-0271-02
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Das robuste Design eignet sich hervorragend für hohe Beanspruchungen
- Sind leicht und können einfach gehalten oder für den freihändigen Betrieb im Ständer oder Schrank platziert werden
- Der integrierte Reflektor verbessert die UV-Beleuchtung
Spezifikation
220 V | |
365/254 nm | |
249 x 97 mm | |
50 Hz | |
UVLS-24 | |
UV-Lampe |
4 W | |
Weiß | |
4 W, 220 V, 50 Hz | |
249 mm | |
97 mm |
UVP020 Lampes UV Serie EL
DateigrößeVersion: 432.5 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
UVP UV-Lampe der EL-Serie > Modell: UVLS-24; Länge: 249 mm; Breite: 97 mm; Wattleistung: 4 W
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur