Spezifikation
Kompakte UV-Härtungslampe | |
4 W | |
198 x 71 mm | |
Kunststoff | |
71 mm |
12 V | |
365 nm | |
198 mm | |
UVL-23R |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
UVP Kompakte UV-Lampe > Modell:UVL-23R
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur