Learn More
UVP Handheld UV lamp SW&LW 254/365NM
Auswahl zwischen langwelliger, mittelwelliger, kurzwelliger sowie einer Kombination aus lang- und kurzwelliger UV-Strahlung mit demselben Gerät. Die UVP Ultra Violet Product™ Tragbare UV-Lampe gewährleistet dank zwei getrennter UV-Röhren eine höhere Intensität als Spaltrohrmodelle mit 6 Watt.
Marke:  UVP 95-0007-06
Artikelnummer. 10712467
  • 646.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Leicht, A/C-betrieben und tragbar
  • Tragbare 6 Watt-Lampe
  • Wellenlängen: 365 nm langwellig und 254 nm kurzwellig.
  • Zwei separate Röhren. Haltbare Konstruktion aus Kunststoff
  • Lampenkabel: 2.4 m
  • Abmessungen: 378 x 81 x 64 mm
  • Gewicht: .09 kg
  • Optionales J-129-Stativ hält die Hände während des Betriebs frei.
Spezifikation
Spezifikation
230 V
365/254 nm
6 W, 230 V, 50/60 Hz
2 separate Röhrchen
Kunststoff
Je 1
6 W
378 x 81 x 64 mm
50/60 Hz
1350/1200 μWcm2
UVGL-58
Tragbare UV-Lampe
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
UVP Handheld UV lamp SW&LW 254/365NM >