Learn More
Thermo Scientific™ Schokoladenagar mit Vitox
Isolieren und kultivieren Sie anspruchsvolle Mikroorganismen mit diesem sehr nahrhaften stärkehaltigen Medium, das von Neisseria produzierte toxische Metaboliten absorbiert.
Marke: Thermo Scientific™ PO5090A
20.13 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Isolieren und kultivieren Sie anspruchsvolle Mikroorganismen mit dem Thermo Scientific™ Schokoladenagar mit Vitox, einem sehr nahrhaften stärkehaltigen Medium, das sicherstellt, dass von Neisseria produzierte toxische Metaboliten absorbiert werden.
Für eine optimale Leistung und Zuverlässigkeit enthält die Rezeptur dieses Mediums ein spezielles aus enzymatischem Fleisch- und Pflanzenverdau gemischtes Pepton.Dieses Produkt ist möglicherweise nicht in allen Ländern oder Gebieten verfügbar. Über die Verfügbarkeit informieren Sie sich bitte bei Ihrem lokalen Ansprechpartner.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Thermo Scientific Marken, die manuelle, halb und vollautomatisierte Testmöglichkeiten, ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereinen. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
Rehbraun, lichtundurchlässig | |
Schokoladenagar mit Vitox | |
Deutschland | |
17 g ± 5 % | |
10 Stück/Packung |
6°bis 12 °C | |
90mm-Einzelplatte | |
Agar | |
Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig |