Learn More
Kartell™ Messzylinder aus transparentem Polypropylen mit hoher Form und blauen Graduierungen, Klasse B
Die Konstruktion aus hochlichtdurchlässigem Polypropylen gewährleistet eine lange Lebensdauer, Transparenz und gute chemische Beständigkeit. Die autoklavierbaren Kartell™ Messzylinder aus Polypropylen mit hoher Form und blauen Graduierungen stellen eine kostengünstige und sichere Lösung zum Abmessen von Flüssigkeitsvolumen im Labor dar.
8.05 CHF - 158.00 CHF
Spezifikation
Material Polypropylen
Klasse Klasse B
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittel
Skalenfarbe Blue
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Graduierungen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Graduierungen Preis Menge & Verfügbarkeit  
15805577
Unterlagen ansehen
Kartell™
0256400
250 ml 2 ml
91.10 CHF
12 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15885567
Unterlagen ansehen
Kartell™
0256100
25 ml 0.5 ml
149.00 CHF
30 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15895567
Unterlagen ansehen
Kartell™
0256200
50 ml 1 ml
158.00 CHF
30 Stück
Verfügbar ab: 19-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10450163
Unterlagen ansehen
Kartell™
0256300
100 ml 1 ml
8.05 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10653282
Unterlagen ansehen
Kartell™
0256500
500 ml 5 ml
12.70 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10663282
Unterlagen ansehen
Kartell™
0256600
1000 ml 10 ml
19.50 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10663472
Unterlagen ansehen
Kartell™
0256700
20 ml Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15875567
Unterlagen ansehen
Kartell™
0256000
10 ml Permanent
41.80 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • In gestochen scharfem Blau erhaben und permanent gedruckte Graduierungen sorgen für Klarheit und Reproduzierbarkeit
  • Die Konstruktion aus Polypropylen ist temperaturbeständig bis zu 120 °C 
  • Hohe Form, fünfeckiger Stützfuß für Stabilität
  • Klasse B
  • Autoklavierbar
  • Für Lebensmittel geeignet
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
Autoklavierbar
Blue
Klasse B
Lebensmittel
Graduierter Messzylinder
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ Messzylinder aus transparentem Polypropylen mit hoher Form und blauen Graduierungen, Klasse B