Learn More
Kartell™ Messzylinder aus transparentem Polypropylen mit hoher Form und blauen Graduierungen, Klasse B
Die Konstruktion aus hochlichtdurchlässigem Polypropylen gewährleistet eine lange Lebensdauer, Transparenz und gute chemische Beständigkeit. Die autoklavierbaren Kartell™ Messzylinder aus Polypropylen mit hoher Form und blauen Graduierungen stellen eine kostengünstige und sichere Lösung zum Abmessen von Flüssigkeitsvolumen im Labor dar.
Marke:  Kartell™ 0256400
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15805577
  • 91.10 CHF / 12 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Klarheit und Reproduzierbarkeit durch permanente, verbesserte, gestochen scharfe, blaue Graduierungen
  • Konstruktion aus Polypropylen widersteht Temperaturen bis 120 °C 
  • Hohe Ausführung, fünfeckige Grundfläche für hohe Stabilität
  • Klasse B
  • Autoklavierbar
  • Für Lebensmittel geeignet
Spezifikation
Spezifikation
250 ml
±2 ml
Klasse B
41.5 mm
Autoklavierbar
100 °C
Zylindrisch
Blue
Graduierter Messzylinder
Polypropylen
ISO 6706-1981 (E)
Permanente blaue Graduierungen
2 ml
± 2 ml
2 ml
Lebensmittel
315 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Kartell™ Messzylinder aus transparentem Polypropylen mit hoher Form und blauen Graduierungen, Klasse B > Kapazität: 250 ml