Learn More
Kartell™ Messzylinder aus transparentem Polypropylen mit hoher Form und blauen Graduierungen, Klasse B
Die Konstruktion aus hochlichtdurchlässigem Polypropylen gewährleistet eine lange Lebensdauer, Transparenz und gute chemische Beständigkeit. Die autoklavierbaren Kartell™ Messzylinder aus Polypropylen mit hoher Form und blauen Graduierungen stellen eine kostengünstige und sichere Lösung zum Abmessen von Flüssigkeitsvolumen im Labor dar.
Marke: Kartell™ 0256500
Beschreibung
- Klarheit und Reproduzierbarkeit durch permanente, verbesserte, gestochen scharfe, blaue Graduierungen
- Konstruktion aus Polypropylen widersteht Temperaturen bis 120 °C
- Hohe Ausführung, fünfeckige Grundfläche für hohe Stabilität
- Klasse B
- Autoklavierbar
- Für Lebensmittel geeignet
Spezifikation
500 ml | |
±5 ml | |
Klasse B | |
55 mm | |
Autoklavierbar | |
100 °C | |
Zylindrisch | |
Blue | |
Graduierter Messzylinder |
Polypropylen | |
ISO 6706-1981 (E) | |
Permanente blaue Graduierungen | |
5 ml | |
± 5 ml | |
5 ml | |
Lebensmittel | |
361 mm |