Learn More
Kartell™ Messzylinder aus transparentem Polypropylen mit hoher Form und blauen Graduierungen, Klasse B
Die Konstruktion aus hochlichtdurchlässigem Polypropylen gewährleistet eine lange Lebensdauer, Transparenz und gute chemische Beständigkeit. Die autoklavierbaren Kartell™ Messzylinder aus Polypropylen mit hoher Form und blauen Graduierungen stellen eine kostengünstige und sichere Lösung zum Abmessen von Flüssigkeitsvolumen im Labor dar.
Marke:  Kartell™ 0256600
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 10663282
  • 19.50 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Klarheit und Reproduzierbarkeit durch permanente, verbesserte, gestochen scharfe, blaue Graduierungen
  • Konstruktion aus Polypropylen widersteht Temperaturen bis 120 °C 
  • Hohe Ausführung, fünfeckige Grundfläche für hohe Stabilität
  • Klasse B
  • Autoklavierbar
  • Für Lebensmittel geeignet
Specifica
Specifica
1000 ml
± 10 ml
Klasse B
66 mm
Autoklavierbar
100 °C
Zylindrisch
Blue, Blau
Graduierter Messzylinder, Graduierte Messzylinder
PP (Polypropylen)
ISO 6706–1981 (E) und BS 5404 Teil 2 1977
Permanente blaue Graduierungen
10 ml
± 10 ml
10 ml
Lebensmittel
439 mm
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Kartell™ Messzylinder aus transparentem Polypropylen mit hoher Form und blauen Graduierungen, Klasse B > Kapazität: 1000 ml
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato