Learn More
Kartell™ Messzylinder aus transparentem Polypropylen mit hoher Form und blauen Graduierungen, Klasse B
Die Konstruktion aus hochlichtdurchlässigem Polypropylen gewährleistet eine lange Lebensdauer, Transparenz und gute chemische Beständigkeit. Die autoklavierbaren Kartell™ Messzylinder aus Polypropylen mit hoher Form und blauen Graduierungen stellen eine kostengünstige und sichere Lösung zum Abmessen von Flüssigkeitsvolumen im Labor dar.
Marke:  Kartell™ 0256700
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10663472
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Klarheit und Reproduzierbarkeit durch permanente, verbesserte, gestochen scharfe, blaue Graduierungen
  • Konstruktion aus Polypropylen widersteht Temperaturen bis 120 °C 
  • Hohe Ausführung, fünfeckige Grundfläche für hohe Stabilität
  • Klasse B
  • Autoklavierbar
  • Für Lebensmittel geeignet
Spezifikation
Spezifikation
Klasse B
20 ml
±20mL
20 ml
Lebensmittel
531 mm
Permanente blaue Graduierungen
Autoklavierbar
100 °C
Zylindrisch
Blue
Graduierter Messzylinder
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Kartell™ Messzylinder aus transparentem Polypropylen mit hoher Form und blauen Graduierungen, Klasse B > Kapazität: 2000 ml