Learn More
Kartell™ Messzylinder aus transparentem Polypropylen mit hoher Form und blauen Graduierungen, Klasse B
Die Konstruktion aus hochlichtdurchlässigem Polypropylen gewährleistet eine lange Lebensdauer, Transparenz und gute chemische Beständigkeit. Die autoklavierbaren Kartell™ Messzylinder aus Polypropylen mit hoher Form und blauen Graduierungen stellen eine kostengünstige und sichere Lösung zum Abmessen von Flüssigkeitsvolumen im Labor dar.
Marke: Kartell™ 0256000
Beschreibung
- In gestochen scharfem Blau erhaben und permanent gedruckte Graduierungen sorgen für Klarheit und Reproduzierbarkeit
- Die Konstruktion aus Polypropylen ist temperaturbeständig bis zu 120 °C
- Hohe Form, fünfeckiger Stützfuß für Stabilität
- Klasse B
- Autoklavierbar
- Für Lebensmittel geeignet
Spezifikation
10 ml | |
ISO 6706–1981 (E) und BS 5404 Teil 2 1977 | |
13,5 mm | |
Permanent | |
120 °C | |
Lebensmittel | |
Pentagonal | |
Graduierter Messzylinder |
Polypropylen | |
Klasse B | |
10/Pkg | |
Autoklavierbar | |
Rund | |
Blue | |
140 mm |