Learn More
Labconco™ Lyph-Lock™ Gefriertrocknungskolben mit Normschliffanschlüssen 19/38
Ein kompletter Lyph-Lock-Kolben besteht aus einem Glasdeckel und -boden sowie einem Gummiring
Marke:  Labconco™ 7550800
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15143035
  • 555.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Ein kompletter Lyph-Lock-Kolben besteht aus einem Glasdeckel und -boden sowie einem Gummiring
Die Kolben sollten nicht mehr als bis zu einem Drittel ihres Volumens befüllt werden, damit eine maximale Oberfläche erreicht wird und eine effiziente Gefriertrocknung gewährleistet wird. Zur Befestigung der Kolben an Ventilanschlüssen von Gefriertrocknern ist ein Adapter erforderlich (separat bestellbar).
Spezifikation
Spezifikation
3,55 in.
Borosilicate Glass
10,3 cm
Flask Kit
3 lbs.
Joint
90,2 mm
500 ml
4 in.
Ober- und Unterteil aus Glas, Ringdichtung aus Silikonkautschuk
19/38
Reusable
Flat
1.4 kg
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Labconco™ Lyph-Lock™ Gefriertrocknungskolben mit Normschliffanschlüssen 19/38 > Kapazität: 500 ml