Learn More
Chrompulver, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11395948
Zum Warenkorb hinzufügen
Chrompulver, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11395948
100 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11395948
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010452.22
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-47-3
Summenformel Cr
Molekulargewicht (g/mol) 52.00
MDL-Nummer MFCD00010944
InChI-Schlüssel VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159
PubChem CID 23976
ChEBI CHEBI:28073
IUPAC-Name Chrom
SMILES [Cr]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chromium
Farbe Grau
Aussehen Gray powder
Prozentgehaltsbereich 99.996% (Metals basis)
Menge 100 g
Netzgröße -10+20 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Dampfdruck 0 hPa
Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW02I041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/09/2022 Catalog Number010452.06,010452.14,010452.22
ChargennummerU11I003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/08/2022 Catalog Number010452.06,010452.14,010452.22
ChargennummerN14F027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number010452.06,010452.14,010452.22
ChargennummerP27A043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number010452.06,010452.14,010452.22
ChargennummerN14F026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number010452.06,010452.14,010452.22
Name des Produkts
Chrompulver, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >